TBE urea sample buffer (2X)
TBE Urea Sample Buffer, 2X, 10 mL
N° de catalogue J60186.AB
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
TBE urea sample buffer (2X)
N° de catalogue J60186.AB
Numéro CAS:  
TBE urea sample buffer (2X)
TBE urea sample buffer (2X)
TBE Urea Sample Buffer, 2X, 10 mL
Numéro CAS:  
Prix
79,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10 mL
  • Désignation:
    TBE Urea Sample Buffer, 2X
  • Cat. No.:
    J60186.AB
  • Apparence:
    Blue
  • Physical form:
    Liquid
Spécifications