MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA), 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
N° de catalogue J60184.K2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 L
- Désignation:MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
- Cat. No.:J60184.K2
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00131625