Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,0
Phosphate buffer soln, 0,5 M, 8,0, 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,0
N° de catalogue J61722.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Concentration:0,5 M
- Cdt:250 mL
- Désignation:Phosphate buffer soln
- Valeur pH:8,0
- Cat. No.:J61722.AK
- N ° CAS.:7558-80-7
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003527