AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
AMPD buffer solution, 0,2 M, 9,5, 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
N° de catalogue J60916.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 115-69-5
MDL No.: MFCD00004678
Attention: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Concentration:0,2 M
- Cdt:250 mL
- Désignation:AMPD buffer solution
- Valeur pH:9,5
- Cat. No.:J60916.AK
- N ° CAS.:115-69-5
- Apparence:Colourless
- Odour/scent:Odourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00004678
- Température de stockage:2°C to 8°C