SSC buffer (20X)
SSC buffer, 20X, 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:1 L
- Désignation:SSC buffer, 20X
- Cat. No.:J60839.K2
- Physical form:Colourless liquid
- MDL No.:MFCD00132371