Buffer, potassium phosphate, 0,2 M solution
Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 7,4, Flacon Verre, 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Buffer, potassium phosphate, 0,2 M solution
N° de catalogue J62397.K2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
CAS No.: 7778-77-0
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011401
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Désignation:Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 7,4
- Cat. No.:J62397.K2
- N ° CAS.:7778-77-0
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00011401