Miconazole nitrate ≥98%
Miconazole nitrate ≥98%
5 g
N° de catalogue J60796.06
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Miconazole nitrate ≥98%
N° de catalogue J60796.06
Numéro CAS:  22832-87-7
Miconazole nitrate ≥98%
Miconazole nitrate ≥98%
5 g
Numéro CAS:  22832-87-7
Prix
147,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 22832-87-7 Molecular Formula: C18H14Cl4N2O.HNO3 Formula Weight: 479.15 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 170-185° Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in propylene glycol or pyridine. MDL No.: MFCD00058161
Applications: Inhibits cytochrome P450-dependent 14a-demethylase
Synonymes:  1-[2-(2,4-Dichlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
  • Numéro CAS:22832-87-7
  • Formule:C₁₈H₁₄Cl₄N₂O·HNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00058161
  • Poids moléculaire:479.14 g/mol
  • Index Merck:14,6178
  • Point de fusion:170…185 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:245-256-6
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 g