Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Fluorescéine sodium

Fluorescéine sodium

Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue J61549.22
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Fluorescéine sodium
N° de catalogue J61549.22
Numéro CAS:  518-47-8
Fluorescéine sodium
Fluorescéine sodium

Flacon verre pour solides, 100 g

Numéro CAS:  518-47-8
Prix
43,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents

CAS No.: 518-47-8 Molecular Formula: C20H10Na2O5 Formula Weight: 376.28 Physical Form: Powder Appearance: Dark brownish-red to dark Solubility: Soluble in water at 1mg/ml Beilstein Reference: 3833041 Merck Reference: 14,4159 MDL No.: MFCD00167039

A fluorophore comonly used in microscopy

Synonymes:  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
  • Numéro CAS:518-47-8
  • Formule:C₂₀H₁₀Na₂O₅
  • Numéro MDL:MFCD00167039
  • Poids moléculaire:376.28 g/mol
  • Index Merck:14,4159
  • Point de fusion:> 300 °C
  • Densité:1,601 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-253-0
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.