EPPS, 0,2 M buffer solutions
EPPS, 0,2 M buffer solutions
EPPS buffer solution, 0,2 mol/L, 8,5, Flacon Verre, 250 mL
N° de catalogue J61476.AK
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
EPPS, 0,2 M buffer solutions
N° de catalogue J61476.AK
Numéro CAS:  
EPPS, 0,2 M buffer solutions
EPPS, 0,2 M buffer solutions
EPPS buffer solution, 0,2 mol/L, 8,5, Flacon Verre, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
136,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 16052-06-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00006160
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    0,2 mol/L
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    EPPS buffer solution
  • Valeur pH:
    8,5
  • Cat. No.:
    J61476.AK
  • N ° CAS.:
    16052-06-5
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00006160
Spécifications