Inoculating loops, Microstreaker
Petit, diamètre int. de 2,26 mm, poignée bleue, 2 µl
N° de catalogue 391-0472
Fournisseur: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Aller à :
Product Details & Documents
Inoculation loop of nickel-chromium wire of not more than 60 mm length, conforming to Howie recommendations. Colour coded handle.
Spécifications
- Capacité:2 µl
- Désignation:Petit, diamètre int. de 2,26 mm, poignée bleue
- Seq:01