Test kits, drop count tests
Hypochlorite, model CN-HR, 50000 - 150000 mg/l, 1
Catalog # HACH2687200
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
Le test de comptage de gouttes est un moyen simple, facile et économique de tester de nombreux paramètres tels que le chlore, le chlorure, l'oxygène dissous, le dioxyde de carbone, le sulfite, l'azote, le formaldéhyde, etc.
- Portable - idéal pour une utilisation sur le terrain ou en laboratoire
- Utilisé comme référence rapide ou pour test de confirmation avec indicateur de couleur
- Réactifs fournis avec le kit
Caution: * Certains réactifs peuvent être soumis à réglementation : ils sont signalés par les lettres R/S. N'hésitez pas à nous demander la fiche de sécurité. Pour les autres paramètres existant, nous consulter.
Specifications
Specifications
- Cdt:1
- Désignation:Hypochlorite, model CN-HR
- Plage de mesure:50000 - 150000 mg/l