Pipette tips
Eppendorf type, crystal tip, bevelled, 0,5 - 10 µl, -, Transparent, Gilson, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, 10 racks, 96 each
N° de catalogue DELT301-10
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
- Emballage:10 racks, 96 each
- Stérile:-
- Volume:0,5 - 10 µl
- Seq:04
- Style de pointe:Eppendorf type, crystal tip, bevelled
- Couleur de pointe:Transparent
- Pour l'utilisation avec:Gilson, Eppendorf, Socorex, Nichiryo