Disposable cannulas
Disposable cannulas, G23, bleu, 80 mm, 0,6×80 mm
  EHRS15884480
Disposable cannulas
  EHRS15884480
Disposable cannulas
Disposable cannulas
Disposable cannulas, G23, bleu, 80 mm, 0,6×80 mm
46,60 €
1 * 100 ST
Disposable cannulas.
  • Pyrogen-free, not toxic
  • With lancet cut
  • EO-sterilisation
  • Ø×L:
    0,6×80 mm
  • Jauge:
    G23
  • Couleur:
    bleu
  • Désignation:
    Disposable cannulas
  • Longueur:
    80 mm
  • Seq:
    13