Disposable cannulas
Disposable cannulas, G25, orange, 60 mm, +, 0,5×60 mm
N° de catalogue EHRS15884260
Fournisseur: EHRHARDT SOEHNE
Aller à :
Product Details & Documents
Disposable cannulas.
- Pyrogen-free, not toxic
- With lancet cut
- EO-sterilisation
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø×L:0,5×60 mm
- Jauge:G25
- Stérile:+
- Couleur:orange
- Désignation:Disposable cannulas
- Longueur:60 mm
- Seq:07