Disposable cannulas
Disposable cannulas, G21, vert, 120 mm, +, 0,8×120 mm
N° de catalogue EHRS15884892
Fournisseur: EHRHARDT SOEHNE
Aller à :
Product Details & Documents
Disposable cannulas.
- Pyrogen-free, not toxic
- With lancet cut
- EO-sterilisation
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø×L:0,8×120 mm
- Jauge:G21
- Stérile:+
- Couleur:vert
- Désignation:Disposable cannulas
- Longueur:120 mm
- Seq:26