Assis-debout, FIN
Product Details & Documents
Siège en mousse PU ultra douce.
Presque tous les employés sont amenés à travailler debout pendant de longues périodes. Or, la position debout prolongée soumet le corps humain à un stress important et est à l'origine d'un certain nombre de troubles cardiaques, circulatoires et musculo-squelettiques.
- Assise confortable ultra large
- Base stable et colonne en aluminium solide inclinée de 4 degrés pour une stabilité complète même en mouvement et une posture de travail active correcte
- Flexibilité et liberté: le siège pivote sur 20 degrés vers la gauche et la droite
- Réglage facile grâce à la poignée sous le siège
- Design peu encombrant
- Léger et facile à déplacer
Certifications: Conforme à la norme DIN 68 877, marque de confirmation GS allemande "sécurité contrôlée"
Conforme au système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001
Correspond à la réglementation EWG Nr. 1836/93 et au système de gestion environnementale DIN ISO 14001
Possède un rapport de test certifié ANSI/BIFMA X5.1 21207935_001 TUV Rheinland.
Spécifications
- Désignation:Appui-debout, siège gris et cadre noir en aluminium sablé, 8 kg, dimensions du siège: 450×150×620/850 mm
- Hauteur:620 - 850 mm
- Seq:05
- Roulettes ou patins:Patins, interchangeables
- Avec:Vérin à gaz