Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bols, à usage unique

Bols, à usage unique

500 ml, -, 129 mm
N° de catalogue 216-1554
Fournisseur:   Sampling Systems
Bols, à usage unique
N° de catalogue 216-1554
Fournisseur:  Sampling Systems
Bols, à usage unique
Bols, à usage unique

500 ml, -, 129 mm

Prix
257,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

PE-HD, blanc.

  • Moulés et emballés dans une salle blanche
  • Emballage individuel
  • Exempts de ESB/EST
  • Traçabilité totale du lot

Pour la manipulation et le mélange des poudres et des liquides. Avec bec , excellente préhension.

 : Agréés FDA, norme CFR 177.1520, conformes aux réglementations européennes 10/2011

Spécifications
  • Ø ext.:
    129 mm
  • Type:
    -
  • Capacité:
    500 ml
  • Seq:
    01