Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
19/38, 62 mm
N° de catalogue COWI010.1119
Fournisseur:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
N° de catalogue COWI010.1119
Fournisseur:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
19/38, 62 mm
Prix
23,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Spécifications
  • RN:
    19/38
  • Hauteur:
    62 mm