VERAL bottles, with thread
50 ml, 48 mm, 67 mm
N° de catalogue MUEL14.060.01
Fournisseur:   MUELLER KREMPEL
VERAL bottles, with thread
N° de catalogue MUEL14.060.01
Fournisseur:  MUELLER KREMPEL
VERAL bottles, with thread
VERAL bottles, with thread
50 ml, 48 mm, 67 mm
Prix
147,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 154 ST
Product Details & Documents
PET, amber.
Amber coloured to protect light sensitive substances.
 : Screw caps must be ordered separately.
Spécifications
  • Ø ext.:
    48 mm
  • Capacité:
    50 ml
  • Hauteur:
    67 mm
  • Seq:
    01