Reagents for comparators
Reagents for comparators
pH (phenol red), 250 tests, Phenol red, 1 KIT
N° de catalogue PALIAT130
Fournisseur:   Palintest
Reagents for comparators
N° de catalogue PALIAT130
Fournisseur:  Palintest
Numéro CAS:  
Reagents for comparators
Reagents for comparators
pH (phenol red), 250 tests, Phenol red, 1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
33,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Comparator tablet reagents are designed for use with the contour comparator, standard comparator and other visual test platforms.
Spécifications
Spécifications
  • Méthode chimique:
    Phenol red
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    pH (phenol red), 250 tests
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.