Compteurs de cellules, Howard
Compteurs de cellules, Howard
Counting chamber, 0,10 mm
N° de catalogue MARI0611040
Fournisseur:   MARIENFELD
Compteurs de cellules, Howard
N° de catalogue MARI0611040
Fournisseur:  MARIENFELD
Compteurs de cellules, Howard
Compteurs de cellules, Howard
Counting chamber, 0,10 mm
Prix
904,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cellules de numération pour les recherches sur les jus de fruits.
Ø ring = 18 - 22 mm
Spécifications
  • Profondeur de chambre:
    0,10 mm
  • Désignation:
    Counting chamber
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    L×l
    Épaisseur
    Disponibilité
    Prix
  • MARI0334001
    Lamelle couvre-objet avec masque bleu - 5×5 puits de Ø 1,382 mm
    33×33 mm
    1,0 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 276,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    L×l
    Épaisseur
    Disponibilité
    Prix
  • MARI0333001
    Lamelles couvre-objet à bords rodés
    25×40 mm
    0,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 6,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    L×l
    Épaisseur
    Disponibilité
    Prix
  • MARI0334002
    Couvercle en verre avec masque métallique - 5×5 puits de Ø = 1,382 mm
    25×40 mm
    0,4 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 210,00 €