Measuring scoops
15 ml, 115 mm, naturel
N° de catalogue HIRS7780101
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Spécifications
- Capacité:15 ml
- Couleur:naturel
- Longueur:115 mm
- Seq:01