Measuring scoops
65 ml, 185 mm, naturel
N° de catalogue HIRS7780103
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Spécifications
- Capacité:65 ml
- Couleur:naturel
- Longueur:185 mm
- Seq:03