Measuring scoops
1250 ml, 400 mm, naturel
N° de catalogue HIRS7780108
Fournisseur: HIRSCHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Spécifications
- Capacité:1250 ml
- Couleur:naturel
- Longueur:400 mm
- Seq:08