Scoops
1100 ml, 360 mm, PE-HD, blanc
N° de catalogue LAMA65
Fournisseur:   LAMAPLAST
Scoops
N° de catalogue LAMA65
Fournisseur:  LAMAPLAST
Scoops
Scoops
1100 ml, 360 mm, PE-HD, blanc
Prix
8,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Capacité:
    1100 ml
  • Couleur:
    blanc
  • Longueur:
    360 mm
  • Matière:
    PE-HD
  • Seq:
    04