VISOCOLOR® Test colorimétrique, Nitrite
VISOCOLOR® HE Nitrite, recharge, Réactifs pour 150 déterminations dans une boîte, 0,0 • 0,005 • 0,010 • 0,015 • 0,02 • 0,03 • 0,04 • 0,06 • 0,08 • 0,10 mg/L (NO₂⁻), Acide sulfanilique/1, Visual, 233×129×45 mm (including packaging), Substances dangereuses: Oui, 150, 1 KIT
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR® Test colorimétrique, Nitrite
N° de catalogue MANA920163
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Réactifs pour la détermination des nitrites dans les échantillons d'eau.
- Combine une exécution simple avec une grande fiabilité de mesure
Détermination simple directement sur place ou en laboratoire.
Livraison:
Documents
Spécifications
Spécifications
- Méthode chimique:Acide sulfanilique/1
- Cdt:1 KIT
- Désignation:VISOCOLOR® HE Nitrite, recharge
- Dimensions:233×129×45 mm (including packaging)
- Type:Substances dangereuses: Oui
- Pour appareil:Visual
- Tests par set:150
- Plage de mesure:0,0 • 0,005 • 0,010 • 0,015 • 0,02 • 0,03 • 0,04 • 0,06 • 0,08 • 0,10 mg/L (NO₂⁻)
- Contenu:Réactifs pour 150 déterminations dans une boîte
- Cat. No.:MANA920163
- Durée de conservation (mois):24
- Poids:240 g (Conditionnement inclus)
- Plateforme:Colorimetric test kits
- Modèle:MANA920163
- Température de stockage:15…25 °C