Accessoires
Adaptateur lyophilisateur, kit 5 pour pompes rotatives à palettes, DN 16 KF, raccords à bride KF DN 16, bague de centrage externe avec joint torique FKM DN 16, bague de serrage KF DN 16, bague de centrage externe avec joint torique FKM DN 25, bague de serrage KF normale DN 25, tube en PVC avec support d’hélice en fil noyé
N° de catalogue ILMV330044
Fournisseur:   Welch by Gardner Denver
Accessoires
N° de catalogue ILMV330044
Accessoires
Adaptateur lyophilisateur, kit 5 pour pompes rotatives à palettes, DN 16 KF, raccords à bride KF DN 16, bague de centrage externe avec joint torique FKM DN 16, bague de serrage KF DN 16, bague de centrage externe avec joint torique FKM DN 25, bague de serrage KF normale DN 25, tube en PVC avec support d’hélice en fil noyé
Prix
142,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Adaptateur lyophilisateur, kit 5 pour pompes rotatives à palettes, DN 16 KF, raccords à bride KF DN 16, bague de centrage externe avec joint torique FKM DN 16, bague de serrage KF DN 16, bague de centrage externe avec joint torique FKM DN 25, bague de serrage KF normale DN 25, tube en PVC avec support d’hélice en fil noyé
  • Seq:
    06