Pointes pour robots Tecan®
903-033, 175 µl, -, +, Transparent, 50 portoirs, 96 unités chacun (Econopak)
N° de catalogue MLBP903-033
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pointes pour robots Tecan®
N° de catalogue MLBP903-033
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Pointes de qualité supérieure, destinées notamment à la recherche en laboratoire de biologie moléculaire.
- En PP transparent ou noir
- Pointes avec filtres ART® : éliminent tout risque de contamination croisée entre les échantillons ; conçues pour les applications avec ADN, ARN et échantillons radioactifs et infectieux
- Certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogènes
- Pointes stériles : stérilisées par irradiation aux rayons gamma
- Pointes à ouverture large : conçues pour des applications avec des échantillons plus visqueux
Ordering information: Disponibles par boîte de 10 ou 50 portoirs (Econopak).
Spécifications
- Emballage:50 portoirs, 96 unités chacun (Econopak)
- Stérile:-
- Volume:175 µl
- Style de pointe:903-033
- Couleur de pointe:Transparent
- Filtre:+
- Cat. No.:MLBP903-033
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact