Pelles, PharmaScoop
Pelles, PharmaScoop
50 ml, 70 mm, 38 mm
N° de catalogue 231-0496
Fournisseur:   BURKLE
Pelles, PharmaScoop
N° de catalogue 231-0496
Fournisseur:  BURKLE
Pelles, PharmaScoop
Pelles, PharmaScoop
50 ml, 70 mm, 38 mm
Prix
182,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable V4A (1.4401). La pelle PharmaScoop a été développée pour répondre aux exigences élevées de l'industrie pharmaceutique, comme décrit par exemple par les prescriptions de la FDA.
  • Conforme BPF
  • Poli haute brillance
  • Sans angles vifs, rainures ou stries dans lesquels des débris d'échantillons pourraient se coincer et falsifier le résultats des prélèvements suivants
La pelle répond à toutes les exigences pour une production et un prélèvement conformes aux BPF.
Spécifications
  • Ø:
    38 mm
  • Capacité:
    50 ml
  • Longueur:
    70 mm
  • Seq:
    02