Cuves à échantillons
Cuves à échantillons carrées, 10 ml, 1" / 25 mm, Verre optique
N° de catalogue HACH2495408
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Spécifications
- Trajet optique:1" / 25 mm
- Volume:10 ml
- Matière fenêtre:Verre optique
- Désignation:Cuves à échantillons carrées
- Seq:09