Acide L(+)-ascorbique
Flacon plastique, 100 g
N° de catalogue 1.00468.0100
Fournisseur:   Merck
Acide L(+)-ascorbique
N° de catalogue 1.00468.0100
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  50-81-7
Acide L(+)-ascorbique
Acide L(+)-ascorbique
Flacon plastique, 100 g
Numéro CAS:  50-81-7
Prix
104,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • Numéro CAS:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064328
  • Poids moléculaire:176.13 g/mol
  • Index Merck:13,00837
  • Point d'ébullition:553 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:190…192 °C
  • Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Solubility:
    330 g/l (24 °C)
  • Melting Point:
    190 - 192 °C (decomposition)
  • Molar Mass:
    176.12 g/mol
  • Bulk Density:
    500 - 900 kg/m3
  • Vapor Pressure:
    (20 °C)
  • Density:
    1.65 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    2.2 - 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
  • Ignition Point:
    380 °C
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    100 g
Spécifications