Loop interfaces, 4 – 20 mA current
4 – 20 mA current loop interface, with temperature of 0 to +90 °C, UN30PA
N° de catalogue MEMMUN30PAV6
Fournisseur:   MEMMERT
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
N° de catalogue MEMMUN30PAV6
Fournisseur:  MEMMERT
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
Loop interfaces, 4 – 20 mA current
4 – 20 mA current loop interface, with temperature of 0 to +90 °C, UN30PA
Prix
451,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    4 – 20 mA current loop interface, with temperature of 0 to +90 °C
  • Seq:
    082
  • Pour:
    UN30PA
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.