Slide mailers
Pochettes d'expédition cubiques, translucide, PP, 5
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à :
Product Details & Documents
Conteneurs dédiés à l'archivage et la coloration des lames de microscope.
- Fermeture sécurisée et espace pour 2/5 lames
- Rails pour empêcher les cassures et un positionnement facile
- Transport de lames sans contact
Documents
Spécifications
- Nbre de lames:5
- Couleur:translucide
- Désignation:Pochettes d'expédition cubiques
- Matière:PP
- Seq:02