Cellules de Neubauer
Counting chamber, bright-lined, Neubauer, 0,10 mm
N° de catalogue MARI0640130
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à :
Product Details & Documents
These counting chambers are designed for counting leucocytes and erythrocytes.
- Double net ruling
- Two counting grids with one division
Certifications: IVD 98/79/EC
Livraison: Supplied with two cover glasses.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Profondeur de chambre:0,10 mm
- Désignation:Counting chamber, bright-lined, Neubauer
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.