Vials, CrossLab
Vials, 0,25 ml, 12×32 mm, Non, Crimp/snap
N° de catalogue HEWL8010-0193
Fournisseur: Agilent
Aller à :
Product Details & Documents
These wide opening translucent vials are made from virgin PP and can be used with crimp or snap caps.
Certificeringen: Meets the requirements of 21 CFR 177.1520
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:12×32 mm
- Capacité:0,25 ml
- Désignation:Vials
- Seq:02
- Type de capuchon:Crimp/snap