Hydrometer cylinders
500 ml, 54 mm, 360 mm, Hydrometer cylinder on foot with spout
N° de catalogue AMARH860808
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
Hydrometer cylinders on foot with spout.
Spécifications
- Capacité:500 ml
- Désignation:Hydrometer cylinder on foot with spout
- Seq:02
- Hauteur int.:360 mm
- Ø int.:54 mm