J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
7,00, ±0,02, Phosphate, 20 °C, Plastic bottle, 2,5 L
N° de catalogue 5608.2500PE
Fournisseur:   Avantor
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
N° de catalogue 5608.2500PE
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons
7,00, ±0,02, Phosphate, 20 °C, Plastic bottle, 2,5 L
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Les tampons pH prêts à l'emploi sont fabriqués en grands lots selon des spécifications rigoureuses et utilisent des procédures de contrôle qualité pour réduire la variabilité d'un lot à l'autre. Vous pouvez éliminer le temps et les dépenses liés à la préparation et à la standardisation des solutions, ce qui permet de rationaliser les travaux d'analyse à haut volume dans des applications telles que le contrôle qualité.
Contient 0,01% de benzoate de sodium.
Certifications: Ce tampon est traçable par rapport au tampon de référence standard du NIST.
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Type de tampon de pH:
    Phosphate
  • Cdt:
    2,5 L
  • Température de réference:
    20 °C
  • Précision du pH:
    ±0,02
  • Valeur pH:
    7,00
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.