Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Bidon Plastique, 25 L
Fournisseur: Avantor
Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N° de catalogue 3727.9025
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Product Details & Documents
Caution: IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C). Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:9…10 °C
- Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:49.5 - 50.5 %
- Ammonium Hydroxide Precipitate:max. 0,01 %
- Chloride (Cl):max. 0,01 %
- Heavy Metals (as Ag):max. 0,001 %
- Potassium (K):max. 0,01 %
- Sodium Carbonate (Na₂CO₃):max. 0,5 %
- Sulphate (SO₄):max. 0,002 %
- Trace Impurities (in ppm):-
- Iron (Fe):max. 5
- Nickel (Ni):max. 5
- Nitrogen Compounds (as N):max. 5
- Phosphate (PO₄):max. 5
Spécifications
- Type de conditionnement:Bidon Plastique
- Cdt:25 L