J.T.Baker® BAKER ANALYZED®, Solutions tampons, code couleur
Product Details & Documents
La qualité de nombreux réactifs BAKER ANALYZED™ satisfait ou dépasse les exigences définies par l'American Chemical Society (ACS).
- Code couleur
- Tampon pH 4 à base d'hydrogénophtalate de potassium (rouge)
- Tampon pH 7 à base de phosphate (jaune)
- Tampon pH 10 à base de borate (bleu)
Les tampons pH prêts à l'emploi sont fabriqués en grands lots selon des spécifications rigoureuses et utilisent des procédures de contrôle qualité pour réduire la variabilité d'un lot à l'autre. Vous pouvez éliminer le temps et les dépenses liés à la préparation et à la standardisation des solutions, ce qui permet de rationaliser les travaux d'analyse à haut volume dans des applications telles que le contrôle qualité.
sont disponibles en version transparente et en version avec code couleur.
Un certificat est fourni pour garantir la traçabilité de l'instrument conformément aux normes du National Institute of Standards and Technology (NIST).
Certifications: Chaque lot est comparé au tampon de référence standard du NIST.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotChemical Mining Supplies
Product Literature
spec_BAKR5655-01 spec_BAKR5656-03 spec_BAKR5657-02
Product specification
Spécifications
Spécifications
- Type de tampon de pH:Borate
- Cdt:500 mL
- Température de réference:20 °C
- Couleur:bleu
- Précision du pH:±0,02
- Valeur pH:9,00