Dichlorométhane, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC, J.T.Baker®
Dichlorométhane, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC, J.T.Baker®
Flacon Verre, 2,5 L
Catalog # 9410.2500
Health
Irritant
Supplier:   Avantor
Dichlorométhane, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC, J.T.Baker®
Catalog # 9410.2500
Supplier:  Avantor
CAS Number:  75-09-2
Dichlorométhane, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC, J.T.Baker®
Dichlorométhane, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC, J.T.Baker®
Flacon Verre, 2,5 L
CAS Number:  75-09-2
Price
267,68 €
Log in for availability
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Methylene chloride, DCM
  • CAS Number:75-09-2
  • Formula:CH₂Cl₂
  • MDL Number:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck Index:12,06140
  • Boiling Pt:39,8 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–95 °C
  • Density:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Specifications
Specification Test Results
  • Assay (by GC):
    min. 99,8 %
  • Chloride (Cl):
    max. 10 ppm
  • Density (g/ml) at 25°C:
    1.315-1.321
  • Preservative (Amylene) (ppm):
    about 20
  • Residue after Evaporation (in ppm):
    max. 2
  • Titrable Acid (meq/g):
    max. 0,0003
  • Water (H2O):
    max. 0,02 %
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water)::
    -
  • at 254 nm:
    max. 0,01
  • at 280 nm:
    max. 0,01
  • at 350 nm:
    max. 0,01
  • UV Cut-off, nm:
    max. 233
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L