Pinces de précision
Pinces de précision
Angled, pointed, fine tips, 6, 112 mm
Catalog # OUTI6
Supplier:   OUTILS RUBIS
Pinces de précision
Catalog # OUTI6
Supplier:  OUTILS RUBIS
Pinces de précision
Pinces de précision
Angled, pointed, fine tips, 6, 112 mm
Price
35,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pointes affûtées pour les applications nécessitant une précision maximale, comme la microscopie, l'anatomie, la biologie, la microbiologie et le génie génétique.
  • Résistance à l'acide fluorhydrique et à l'acide nitrique
  • 100% antimagnétiques
Documents
Specifications
  • Type:
    6
  • Désignation:
    Angled, pointed, fine tips
  • Longueur:
    112 mm