Heating tapes
Heating tapes
Heating tape, 3,0 m length, 750 W
N° de catalogue WINKWBG00402000750
Fournisseur:   WINKLER
Heating tapes
N° de catalogue WINKWBG00402000750
Fournisseur:  WINKLER
Heating tapes
Heating tapes
Heating tape, 3,0 m length, 750 W
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Heating tape, 3,0 m length, 750 W
  • Seq:
    05