β-Cyclodextrine ≥98.0% (par HPLC)
Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue TCIAC0900-500G
Fournisseur: TCI
β-Cyclodextrine ≥98.0% (par HPLC)
N° de catalogue TCIAC0900-500G
Fournisseur: TCI
Numéro CAS: 7585-39-9
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
- Numéro CAS:7585-39-9
- Formule:C₄₂H₇₀O₃₅
- Numéro MDL:MFCD00078139
- Poids moléculaire:1134.98 g/mol
- Index Merck:14,02718
- EINECS:231-493-2
Documents
Manual Bioscience and Analyticalscience Manual Synthetic Organic Chemistry and Materials Chemistry
Manuel
TCIAC0900-500G_TDS_EN
Spécification du produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to Orange to Green powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 98.0 area%
- Specific rotation [a]20/D:+160 to +166 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
- Water:max. 14.0 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



