Thymolphthaleine
Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue TCIAT0237-25G
Fournisseur: TCI
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- Numéro CAS:125-20-2
- Formule:C₂₈H₃₀O₄
- Numéro MDL:MFCD00005909
- Poids moléculaire:430.54 g/mol
- Index Merck:14,09401
- Point de fusion:253 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-729-7
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to Orange to Green powder to crystal
- Absorbance:min. 0.350 (5mg/L, pH10.5, 592.0 to 596.0 nm)
- Solubility in EtOH (50vol%):transparency
- Drying loss:max. 1.0 %
- Transition interval (pH):(colorless)8.6 to 10.5 (blue)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g