Thymolphthaleine
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue TCIAT0237-1G
Fournisseur:   TCI
Thymolphthaleine
N° de catalogue TCIAT0237-1G
Fournisseur:  TCI
Numéro CAS:  125-20-2
Thymolphthaleine
Thymolphthaleine
Flacon verre pour solides, 1 g
Numéro CAS:  125-20-2
Prix
18,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numéro CAS:125-20-2
  • Formule:C₂₈H₃₀O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005909
  • Poids moléculaire:430.54 g/mol
  • Index Merck:14,09401
  • Point de fusion:253 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-729-7
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to Orange to Green powder to crystal
  • Absorbance:
    min. 0.350 (5mg/L, pH10.5, 592.0 to 596.0 nm)
  • Solubility in EtOH (50vol%):
    transparency
  • Drying loss:
    max. 1.0 %
  • Transition interval (pH):
    (colorless)8.6 to 10.5 (blue)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g
Spécifications