Murexide
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue TCIAM0474-1G
Fournisseur: TCI
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
- Numéro CAS:3051-09-0
- Formule:C₈H₈N₆O₆
- Numéro MDL:MFCD00012777
- Poids moléculaire:284.19 g/mol
- Index Merck:14,06306
- Point de fusion:300 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:221-266-6
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
- Lambda max.:520.0 to 524.0 nm (H2O)
- Absorbance (E1%1cm):min. 350 (H2O, 520.0 to 524.0 nm)
- Sensitiveness:to pass test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g