Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Fluorescéine sodium

Fluorescéine sodium

Flacon verre pour solides, 500 g
Catalog # TCIAF0096-500G
Supplier:   TCI
Fluorescéine sodium
Catalog # TCIAF0096-500G
Supplier:  TCI
CAS Number:  518-47-8
Fluorescéine sodium
Fluorescéine sodium

Flacon verre pour solides, 500 g

CAS Number:  518-47-8
Price
178,00 €
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyms:  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
  • CAS Number:518-47-8
  • Formula:C₂₀H₁₀Na₂O₅
  • MDL Number:MFCD00167039
  • Molecular Weight:376.28 g/mol
  • Merck Index:14,04159
  • Melting Pt:> 300 °C
  • Density:1,601 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:208-253-0
Specifications

Specification Test Results

  • Appearance:
    Amber to Brown powder to crystal
  • Lambda max.:
    489.0 to 493.0 nm (Na2CO3 sol.)
  • Absorbance (E1%1cm):
    min. 1900 (Na2CO3 sol., 489.0 to 493.0 nm)

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g

Specifications

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.