Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Fluorescéine sodium

Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue TCIAF0096-25G
Fournisseur:   TCI
Fluorescéine sodium
N° de catalogue TCIAF0096-25G
Fournisseur:  TCI
Numéro CAS:  518-47-8
Fluorescéine sodium
Fluorescéine sodium

Flacon verre pour solides, 25 g

Numéro CAS:  518-47-8
Prix
17,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
  • Numéro CAS:518-47-8
  • Formule:C₂₀H₁₀Na₂O₅
  • Numéro MDL:MFCD00167039
  • Poids moléculaire:376.28 g/mol
  • Index Merck:14,04159
  • Point de fusion:> 300 °C
  • Densité:1,601 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-253-0
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    Amber to Brown powder to crystal
  • Lambda max.:
    489.0 to 493.0 nm (Na2CO3 sol.)
  • Absorbance (E1%1cm):
    min. 1900 (Na2CO3 sol., 489.0 to 493.0 nm)

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g

Spécifications