Cyclohexanone ≥99.0% (par GC)
Flacon Verre, 25 mL
TCIAC0489-25ML
: TCI
: Pimelic Ketone
- :108-94-1
- :C₆H₁₀(=O)
- :MFCD00001625
- :98.14 g/mol
- :14,02726
- :157°C
- :–31 °C
- :0,9478 g/cm³ (20 °C)
- :44°C
- :Température ambiante
- :203-631-1
- :1915
- :3,III
- :01-2119453616-35
- Appearance:Colorless to Almost colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.0 %
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:25 mL