Copper PAN
Copper PAN
1 g
N° de catalogue TCIAC0385-1G
Irritant
Fournisseur:   TCI
Copper PAN
N° de catalogue TCIAC0385-1G
Fournisseur:  TCI
Numéro CAS:  23299-85-6
Copper PAN
1 g
Numéro CAS:  23299-85-6
Prix
25,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Bis[1-(2-pyridylazo)-2-naphtholato]copper(II)
  • Numéro CAS:23299-85-6
  • Numéro MDL:MFCD00067176
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Orange to Amber to Dark red powder to crystal
  • Absorbance:
    0.500 to 0.550 (50 %, Dioxane, 466.0 to 472.0 nm)
Spécifications
  • Cdt:
    1 g
Spécifications